Läs mer
Temocapril Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Temocapril Hydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28N2O5S2.ClH/c1-2-30-23(29)17(11-10-16-7-4-3-5-8-16)24-18-15-32-20(19-9-6-12-31-19)13-25(22(18)28)14-21(26)27;/h3-9,12,17-18,20,24H,2,10-11,13-15H2,1H3,(H,26,27);1H/t17-,18-,20-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 512.1206 |