Läs mer
Temocillin Disodium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Temocillin Disodium |
| CAS | 61545-06-0 |
| Molekylformel | C16 H16 N2 O7 S2 . 2 Na |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Temocillin Disodium, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','6-[[2-carboxy-2-(3-thienyl)acetyl]amino]-6-methoxy-3,3-dimethyl-7-oxo-','sodium salt (1:2)','(2S,5R,6S)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','6-[(carboxy-3-thienylace |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O7S2.2Na/c1-15(2)9(12(22)23)18-13(24)16(25-3,14(18)27-15)17-10(19)8(11(20)21)7-4-5-26-6-7;;/h4-6,8-9,14H,1-3H3,(H,17,19)(H,20,21)(H,22,23);;/q;2*+1/p-2/t8?,9-,14+,16-;;/m0../s1 |
| LEDER | [Na+].[Na+].CO[C@]1(NC(=O)C(C(=O)[O-])c2ccsc2)[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C1=O)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | disodium;(2S,5R,6S)-6-[(2-carboxylato-2-thiophen-3-ylacetyl)amino]-6-methoxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 458.417 |
| Formel vikt | 458.019 |