Läs mer
Temoporfin, MedChemExpress
Beskrivning
Temoporfin(KW 2345) used in photodynamic therapy for the treatment of squamous cell carcinoma of the head and neck.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Temoporfin |
| CAS | 122341-38-2 |
| Färg | Blue |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C44H32N4O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | m-THPC KW2345 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (44.07 mM) |
| LEDER | OC1=CC=CC(/C2=C3CCC(/C(C4=CC(O)=CC=C4)=C5C=C/C(N/5)=C(C6=CC(O)=CC=C6)/C(C=C/7)=NC7=C(C8=CC(O)=CC=C8)/C9=CC=C2N9)=N\3)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 680.75 |
| Visa mer |