Läs mer
Fisherbrand™ Temperature Probe
Produktkod. 15188624 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
FB70257
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15188624 FB70257 Varje
1 options
Produktkod. 15188624
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Monitor relative humidity and temperature with this probe. Fisherbrand™ Temperature Probes feature a polymer film sensor. For use with Fisherbrand hygrometers.
  • Spare temperature probe
  • For use with Hygrometer FB70257
  • Length: 21.5cm
  • Dia. 1.67cm
Beställningsinfo
dimForUseWithEquipment
Specifikationer
Typ Replacement Temperature Probe
För användning med (utrustning) FB70257
Kvantitet 1 Each