Läs mer
Mapa™ Temp-Tec 332 Handskar
Produktkod. 15699205
Change view
Storlek:
8
9
10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15699205 8
15609215 9
15689205 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15699205 Leverantör Mapa™ Leverantörsnummer TEMPTEC 3328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6116.25 SEK
    4104.07 SEK / 6 par
    Save 2012.18 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 14-10-2026
Mapa™ Temp-Tec 332-handskar kombinerar effektiv värmeisolering och motståndskraft mot ett brett spektrum av kemikalier inklusive syror och alifatiska lösningsmedel.
  • Multifunktionella neoprenhandskar med dubbelstickade bomullsfoder
  • Bred kemisk resistens mot syror och alifatiska lösningsmedel
  • Utmärkt värmeisolering
  • Präglad stenyta för bra grepp om våta eller hala föremål
  • Tillämpningar inom den petrokemiska och polymera industrin, och kemisk behandling av metaller
  • Även idealisk för ångrengöring, pannrumsarbete, tillverkning av lim, hantering av formar inom den keramiska industrin, hantering av varmrör.
Specifikationer
Färg Svart, Blått
Exteriör finish Präglad stenstruktur
Material Neopren
Produkttyp Temp-Tec 332 Handskar
Storlek 8
För användning med (applikation) Petrokemisk och kemisk industri, ångrengöring
Foder Dubbelstickad bomull
Motståndskraftig mot Alifatiska organiska lösningsmedel, syror
Längd (metrisk) 35.5 cm