Läs mer
MAPA™ Temp-Tec™ NL-56 kemikaliebeständiga handskar med värmeisolering
Produktkod. 11790209 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Storlek:
8
9
Förpackningsstorlek:
1 par
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11790209 9 Varje
15132959 8 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11790209 Leverantör MAPA™ Leverantörsnummer 4021131
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tungviktskonstruktion ger multifunktionell kemisk resistens mot syror och alifatiska lösningsmedel. Det dubbelstickade bomullsfodret skyddar händerna vid högtemperaturapplikationer.
Skydd mot extrema temperaturer
  • Tungviktskonstruktion ger multifunktionell kemisk resistens mot syror och alifatiska lösningsmedel
  • Dubbelstickad bomullsfoder skyddar händerna vid applicering vid höga temperaturer
  • Neoprenbeläggning med klapperstensfinish förbättrar greppet på våta eller hala föremål
  • Förlängd längd, 14 tums handskemanschett för extra armskydd
  • FDA-godkänd, Standard 21 CFR
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR 170-199
Beläggningsmaterial Neopren
Färg Svart, Blått
Exteriör finish Delvis strukturerad
Storlek 9
Temperatur (metrisk) Max 300 °F
EN388 Standard 2212
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER ACJKL
För användning med (applikation) Pannrumsarbete, kemisk behandling, varmrörshantering, ångrengöring och polymerextrudering
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Dubbelstickad bomull
Serie Temp-Tec™ NL-56
Garnmätare 15
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 35.6 cm