Läs mer
MAPA™ Temp-Tec™ NL-56 kemikaliebeständiga handskar med värmeisolering
Produktkod. p-9490002 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Storlek:
8
9
Förpackningsstorlek:
1 par
Varje
Produktkod. 11790209
Brand: MAPA™ 4021131
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tungviktskonstruktion ger multifunktionell kemisk resistens mot syror och alifatiska lösningsmedel. Det dubbelstickade bomullsfodret skyddar händerna vid högtemperaturapplikationer.
Skydd mot extrema temperaturer
  • Tungviktskonstruktion ger multifunktionell kemisk resistens mot syror och alifatiska lösningsmedel
  • Dubbelstickad bomullsfoder skyddar händerna vid applicering vid höga temperaturer
  • Neoprenbeläggning med klapperstensfinish förbättrar greppet på våta eller hala föremål
  • Förlängd längd, 14 tums handskemanschett för extra armskydd
  • FDA-godkänd, Standard 21 CFR
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR 170-199
Beläggningsmaterial Neopren
Färg Svart, Blått
Exteriör finish Delvis strukturerad
Storlek 9
Temperatur (metrisk) Max 300 °F
EN388 Standard 2212
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER ACJKL
För användning med (applikation) Pannrumsarbete, kemisk behandling, varmrörshantering, ångrengöring och polymerextrudering
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Dubbelstickad bomull
Serie Temp-Tec™ NL-56
Garnmätare 15
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 35.6 cm