Läs mer
MAPA Professional TempCook 476 termisk skyddshandske
Beskrivning
- Huvudfärg: Vit
- Längd (mm): 450
- ISO CUT Nivå: D
- Risker: Cut - Värme - Kallt - Flytande - Kemisk - Livsmedelsförsörjning
- Omkrets för matsmältningsnorm: USA (FDA), BfR XXI - Tyskland, italienskt ministerdekret den 21/03/73, franskt dekret av 05/08/2020
- Beläggningsmaterial: Grepptexturerat - nitril
- Tvättbart, tåligt mot oljor, fetter och huvudsakliga tvättmedel.
- Silikonfritt för att förhindra spår och defekter på metallplåt och glas innan målning.
- Termiskt skydd upp till 250 °C (Från 150 °C kan produkten bli styvare och färgen kan ändras, men termisk prestanda påverkas inte).
- Den vit/krämfärgade kodningen uppfyller cateringbranschens klädstandarder.
- NORMER:
- Kategori 3
- EN374 : Typ A - AFGJOT
- EN 388: 4443D
- EN 407: X2XXXX
- EN 511: 111
Specifikationer
Specifikationer
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Vitt |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Värmetåliga handskar |
| Storlek | 9 |
| Stil | Standard |
| Temperatur (engelska) Max. | 250 °C |
| Visa mer |