Läs mer
MAPA™ TempDex 710 Nitrilhandske
Beskrivning
- Specifika fördelar
- Tunn, anatomiskt formad handske säkerställer fingerfärdighet
- Lämplig för långvarigt slitage: utmärkt nötningsbeständighet
- Silikonfri för att förhindra spår, defekter på plåt och glas före målning
- Finns i varuautomatförpackning
- Specifika funktioner
- Prickprägling för bättre isolering och bättre grepp
- Användningsområden
- Keramik- och plastindustrin
- Hantering av kompositmaterial efter värmebearbetning
- Andra industrier
- Hantering av formar inom den keramiska industrin
- Hantering av hett stål efter svetsning
- Hantering av heta rör
- Byggbranschen (Värmeingenjörer/Rörmokare)
- Underhåll av rör, värmeutrustning
- Keramik- och plastindustrin
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Gult, Svart |
| Material | Nitril |
| Storlek | 11 |
| För användning med (applikation) | Hantering av kompositmaterial efter värmebearbetning |
| Greppdesign | Prickar |
| Foder | Sömlöst textilstöd |
| Kvantitet | 50/Cs. |
| Motståndskraftig mot | Abrasion |