Läs mer
MAPA™ TempDex 710 Nitrilhandske
Produktkod. 17668526
Change view
Storlek:
7
9
11
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17668526 7
17678526 9
17658526 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17668526 Leverantör MAPA™ Leverantörsnummer 34710037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1013.25 SEK
    824.60 SEK / 10 par
    Save 188.65 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 22-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TempDex 710 är för hög fingerfärdighet och termiskt skydd.
  • Specifika fördelar
    • Tunn, anatomiskt formad handske säkerställer fingerfärdighet
    • Lämplig för långvarigt slitage: utmärkt nötningsbeständighet
    • Silikonfri för att förhindra spår, defekter på plåt och glas före målning
    • Finns i varuautomatförpackning
  • Specifika funktioner
    • Prickprägling för bättre isolering och bättre grepp
  • Användningsområden
    • Keramik- och plastindustrin
      • Hantering av kompositmaterial efter värmebearbetning
    • Andra industrier
      • Hantering av formar inom den keramiska industrin
      • Hantering av hett stål efter svetsning
      • Hantering av heta rör
    • Byggbranschen (Värmeingenjörer/Rörmokare)
      • Underhåll av rör, värmeutrustning
Specifikationer
Användningsområden Industriell
Färg Gult, Svart
Material Nitril
Storlek 7
För användning med (applikation) Hantering av kompositmaterial efter värmebearbetning
Greppdesign Prickar
Foder Sömlöst textilstöd
Kvantitet 50/Cs.
Motståndskraftig mot Abrasion