Läs mer
BINDER™ Temperaturkalibreringscertifikat
Handla allt BINDER Produkter
För användning med (utrustning):
KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600
KB-serien
KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600
KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600
KBF-serien
Kalibreringspunkter:
15 till 18 mätpunkter
27 Mätpunkter
28 Mätpunkter
29 Mätpunkter
30 Mätpunkter
9 Mätpunkter
Beskrivning
- Kalibreringsmätning utförd vid specificerad temperatur.
- Välj mellan 9, 15 till 18, 27, 28, 29 eller 30 mätpunkter
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | KBF-serien |
| Kalibreringspunkter | 9 Mätpunkter |
| Varaktighet | 1 dag |
| Produkttyp | Certifikat |