Läs mer
BINDER™ Temperaturkalibreringscertifikat för CB-inkubatorer
Handla allt BINDER Produkter
Kalibreringspunkter:
15 till 18 mätpunkter (vid specificerad temperatur)
27 mätpunkter (vid specificerad temperatur)
9 mätpunkter (vid specificerad temperatur)
Central mätpunkt vid specificerad temperatur
Beskrivning
- Temperaturkalibrering med certifikat med en mängd olika mätalternativ
- För användning med BINDER™ CB-inkubatorer med varmluftssterilisering och värmesteriliserbar CO 2 -sensor
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | BINDER Chambers CB-inkubatorer med varmluftssterilisering och värmesteriliserbar CO 2 -sensor |
| Beskrivning | Kalibreringscertifikat, temperatur - för temperatur, mätning i mitten av kammaren vid angiven temperatur |
| Kalibreringspunkter | Central mätpunkt vid specificerad temperatur |
| Varaktighet | 1 år |
| Kalibreringstyp | Temperatur |
| Produkttyp | Kalibreringscertifikat |
| Produktlinje | BINDER™ CB |
| Serviceerbjudande | Operationell kvalifikation |
| För användning med (applikation) | Temperaturkalibrering |