Läs mer
BINDER™ Temperatur- och koldioxidkalibreringscertifikat
Produktkod. 16444129 Handla allt BINDER Produkter
Varaktighet:
1 år
Produktkod. 16444129
Brand: BINDER™ 80121235
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta temperatur- och koldioxidkalibreringscertifikat är designat för BINDER™ CB Series CO 2 inkubatorer.
  • Temperaturmätning tagen från mitten av kammaren
  • Koldioxidmätning (CO 2 ) tagen med hjälp av testgas vid 37 C °och 5 % CO 2
  • För användning med BINDER™ CB Series CO 2 inkubatorer
Specifikationer
För användning med (utrustning) BINDER Chambers CB Series CO 2 Inkubator
Beskrivning Kalibreringscertifikat, temperatur och CO2 - för temperatur och CO2, temperaturmätning i mitten av kammaren, CO2-mätning utförd med testgas vid 37 C °och 5 % CO2
Varaktighet 1 år
Kalibreringstyp Temperatur och CO 2
Produkttyp Kalibreringscertifikat
Produktlinje BINDER™ CB
Serviceerbjudande Operationell kvalifikation
För användning med (applikation) Mätning av temperatur i mitten av kammaren, mätning av CO 2 med testgas vid 37 °C och 5 % CO 2