Läs mer
Thermo Scientific™ Temperaturdiagram registreringspapper
Produktkod. 10354557 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Temperaturområde:
-200 °C till 0 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde Förpackningsstorlek
10354557 -200 °C till 0 °C Varje
1 options
Produktkod. 10354557 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 7289
 Begränsad artikel
I lager
Använda Thermo Scientific™ Temperaturdiagramskrivare Papper i sjudagars cirkulära temperaturskrivare.
Använda Thermo Scientific™ Temperaturdiagramskrivare Papper i sjudagars cirkulära temperaturskrivare.
  • 6″ (15,2 cm) diameter
  • För användning i fristående och panelmonterade sjökortsskrivare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Chart Recorder papper
Temperaturområde -200 °C till 0 °C
Stil Fristående
För användning med (utrustning) Fristående och panelmonterade sjökortsspelare
Övervakningsalternativ Inspelare
Statisk hålltid 7 dagar
Diameter (engelska) 6 tum
Diameter (metrisk) 15.2 cm