Beskrivning
Spela in sju dagars historik på 6 tums diagram med hjälp av Thermo Scientific™ Temperaturmätare, för användning med de flesta frysar och kylskåp.
Funktioner
- Sjudagars sjökortsskrivare registrerar temperaturer från -100° till 0 °C (-40° till +38° på 6183-7)
- 6 tum (15,2 cm) diagram
- Använd tryckkänsligt papper, kräver ingen bläck
- Fristående modell är kundinstallerad och måste installeras av en kvalificerad fackman
- Panelmonterad modell är fabriksinstallerad; beställ vid köp av kyl eller frys
Beställningsinformation:
Finns i spänningsområde; ange spänning vid beställning.
Innehåller:
Paket med 50 diagram
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Sjudagarsmätare |
| Typ | Fristående |
| Temperaturområde | -100 °C till 0 °C |
| För användning med (utrustning) | -140 °C och -150 °C Frys |
| Statisk hålltid | 7 dagar |
| Diameter (engelska) | 6 tum |
| Diameter (metrisk) | 15.2 cm |
| Övervakningsalternativ | Inspelare |