Läs mer
Thermo Scientific™ Temperaturmätare
Produktkod. p-4530793 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
-140 °C och -150 °C Frys
Temperaturområde:
-100 °C till 0 °C
Typ:
Fristående
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Temperaturområde Typ unitSize
10761863 -140 °C och -150 °C Frys -100 °C till 0 °C Fristående Varje
1 options
Produktkod. 10761863 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 63836
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Spela in sju dagars historik på 6 tums diagram med hjälp av Thermo Scientific™ Temperaturmätare, för användning med de flesta frysar och kylskåp.
Funktioner
  • Sjudagars sjökortsskrivare registrerar temperaturer från -100° till 0 °C (-40° till +38° på 6183-7)
  • 6 tum (15,2 cm) diagram
  • Använd tryckkänsligt papper, kräver ingen bläck
  • Fristående modell är kundinstallerad och måste installeras av en kvalificerad fackman
  • Panelmonterad modell är fabriksinstallerad; beställ vid köp av kyl eller frys
Beställningsinformation:
Finns i spänningsområde; ange spänning vid beställning.
Innehåller:
Paket med 50 diagram
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Sjudagarsmätare
Typ Fristående
Temperaturområde -100 °C till 0 °C
För användning med (utrustning) -140 °C och -150 °C Frys
Statisk hålltid 7 dagar
Diameter (engelska) 6 tum
Diameter (metrisk) 15.2 cm
Övervakningsalternativ Inspelare