Läs mer
Julabo™ Temperaturkontrollsystem, PRESTO™ A45, mycket dynamisk
Produktkod. 15450542
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-45 °C till +250 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
15450542 -45 °C till +250 °C Varje
1 options
Produktkod. 15450542 Leverantör Julabo™ Leverantörsnummer 9420452
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Idealisk för reaktortemperaturkontroll, tester för alla typer av ämnen eller temperatursimulering - PRESTO™ enheterna är gjorda för mycket exakt temperaturkontroll och snabba temperaturväxlingar
Idealisk för reaktortemperaturkontroll, tester för alla typer av ämnen eller temperatursimulering - PRESTO™ enheterna är gjorda för mycket exakt temperaturkontroll och snabba temperaturväxlingar. Mycket effektiva komponenter tillåter extremt snabb kompensation av exotermiska och endotermiska reaktioner. Labanvändare drar nytta av höga flödeshastigheter, konstant tryck och en kontrollerad uppbyggnad av pumptrycket. Permanent intern övervakning och självsmörjande pumpar bidrar till en lång livslängd. Den integrerade 5,7-tums industriella pekskärmen visar all viktig information tydligt och koncist för ännu större användarvänlighet.
För mycket exakta applikationer med extern temperatur Snabb uppvärmning
och kylning Arbetstemperaturintervall: -45 C till 250
C Temperaturstabilitet:°°± 0,05 C till°± 0,1 Fuskkapacitet: 6°kWKylkapacitet (medium - etanol): 0,3kW @ -40 °C ; 1 kW@ -30 °C; 1,8 kW @ -20 °C; 2,6 kW @ -10 °C; 3,3 kW @ 0 °C; 3,5 kW @ 20 °C; 3,4 kW @ 200 °C dimensioner B x L x H (cm): 53 x 66,5 x 126
Specifikationer
Inkluderar 8 x 60 steg integrerad programmerare
Temperaturområde (metriskt) -45 °C till +250 °C
Modell PRESTO A45
Sensortyper ICC temperaturkontroll
Beskrivning Temperaturkontroll / processsystem
Visningstyp 5,7 tum. Industriell färg TFT-pekskärm
Upplösning (temperatur) ±0,05 till± 0,1 °C
För användning med (applikation) För mycket exakta applikationer med extern temperatur