Läs mer
Julabo™ Temperaturkontrollsystem, PRESTO™ A45t, mycket dynamisk
Description
Idealisk för reaktortemperaturkontroll, tester för alla typer av ämnen eller temperatursimulering - PRESTO™ enheterna är gjorda för mycket exakt temperaturkontroll och snabba temperaturväxlingar. Mycket effektiva komponenter tillåter extremt snabb kompensation av exotermiska och endotermiska reaktioner. Labanvändare drar nytta av höga flödeshastigheter, konstant tryck och en kontrollerad uppbyggnad av pumptrycket. Permanent intern övervakning och självsmörjande pumpar bidrar till en lång livslängd. Den integrerade 5.7 industriella pekskärmen visar all viktig information tydligt och koncist för ännu större användarvänlighet.
För mycket exakta applikationer med extern temperatur
Snabb uppvärmning och kylning
Arbetstemperaturområde: -°45 C till °250 CTemperaturstabilitet:± °0,05 C till± °0,1 Kökningskapacitet: 6kWKylkapacitet (medium - etanol): 0,3kW @ -40 °C ; 1 kW@ -30 °C; 1,8 kW @ -20 °C; 2,6 kW @ -10 °C; 3,3 kW @ 0 °C; 3,5 kW @ 20 °C; 3,4 kW @ 200 °CD Mått B x L x H (cm): 53 x 66,5 x 126
För mycket exakta applikationer med extern temperatur
Snabb uppvärmning och kylning
Arbetstemperaturområde: -°45 C till °250 CTemperaturstabilitet:± °0,05 C till± °0,1 Kökningskapacitet: 6kWKylkapacitet (medium - etanol): 0,3kW @ -40 °C ; 1 kW@ -30 °C; 1,8 kW @ -20 °C; 2,6 kW @ -10 °C; 3,3 kW @ 0 °C; 3,5 kW @ 20 °C; 3,4 kW @ 200 °CD Mått B x L x H (cm): 53 x 66,5 x 126
Specifications
Specifications
| Inkluderar | 8 x 60 steg integrerad programmerare |
| Temperaturområde (metriskt) | -45 °C till +250 °C |
| Modell | PRESTO A45t |
| Sensortyper | ICC temperaturkontroll |
| Beskrivning | Temperaturkontroll / processsystem |
| Visningstyp | 5,7 tum. Industriell färg TFT-pekskärm |
| Upplösning (temperatur) | ±0,05 till± 0,1 °C |
| För användning med (applikation) | För mycket exakta applikationer med extern temperatur |