Läs mer
SI Analytics™ Temperaturkontrollerat titreringskärl
Produktkod. 10197949 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Volym (metrisk):
30 till 150 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
10197949 30 till 150 ml
1 options
Produktkod. 10197949 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285216060
 Begränsad artikel
I lager
SI Analytics™ Temperaturkontrollerad titreringskärl är konstruerad av dubbelmantelglas och inkluderar ett avtagbart huvud.
  • Temperaturstyrd
  • Dubbelmantlad glaskärl
  • Med avtagbart huvud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Dubbel jacka glas
Typ Titreringskärl
Inkluderar Avtagbart huvud
Material PP/PTFE
Storlek 6 x NS 14,5 borrningar
Volym (metrisk) 30 till 150 ml