Beskrivning
- Calibration certificate for temperature and humidity measurement
- Calibrate to 25°C, 60% RH or at specified test values
- For use with BINDER™ KBWF 240 Growth Chambers with Light and Humidity
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | BINDER Chambers KBWF 240 Growth Chambers with Light and Humidity |
| Kalibreringspunkter | 1 Mätpunkt |
| Varaktighet | 1 år |
| Kalibreringstyp | Temperatur och luftfuktighet |
| Produkttyp | Kalibreringscertifikat |
| Serviceerbjudande | Operationell kvalifikation |
| Inkluderar | Measurement in Center of Chamber at 25°C, 60% RH or at Specified Values |