Läs mer
BINDER™ Kalibreringscertifikat för temperatur och luftfuktighet
Produktkod. 16404489 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Varaktighet:
1 dag
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Varaktighet unitSize
16404489 1 dag Varje
1 options
Produktkod. 16404489 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer DL300302
Detta temperatur- och luftfuktighetskalibreringscertifikat är en utökning av kalibrering för temperatur och fuktighet med en mätpunkt i mitten av kammaren med ett specificerat värdepar. Inkluderar certifikat.
  • Ger kalibrering av ytterligare en testtemperatur i mitten av det användbara utrymmet
  • Testtemperatur och luftfuktighet kan specificeras av användaren
  • Inkluderar kalibreringscertifikat
  • Sensorkalibrering utförs i ett ackrediterat kalibreringslaboratorium
  • Kalibrering utförs enligt BINDER™ fabriksstandard
Specifikationer
För användning med (utrustning) BINDER Chambers Series KBF, KBF LQC, KBF P, KBF-S ECO, KBF-S, KBWF, KMF , MKF, MKFT
Beskrivning Temperatur- och fuktighetskalibrering - Expansion - Temperatur- och fuktighetskalibrering med 1 mätpunkt i mitten av kammaren med 1 specificerat värdepar, inklusive certifikat
Varaktighet 1 dag
Kalibreringstyp Temperatur och luftfuktighet
Produkttyp Kalibreringscertifikat
För användning med (applikation) Mätning i mitten av kammaren vid ett specificerat värdepar