Läs mer
Dostmann Electronic™ Temperature Humidity Instrument
Detta robusta, pålitliga, färdiga att använda temperaturfuktighetsinstrument är ett perfekt designat instrument för klimatmätningar (HVAC-gren).
1070.00 SEK
Specifikationer
Typ | Termohygrometer |
---|---|
Fuktighetsområde | 0 till 100 % |
Noggrannhet | ±3 % |
Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +70 °C |
Temperaturnoggrannhet | ±0,5 °C |
Produktkod | Brand | Mått (L x B x H) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Mått (L x B x H) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
10543113
|
Dostmann Electronic™
5020-0560 |
170 x 50 x 17 mm |
1070.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 19-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
- Perfectly designed instrument for climatic measurements (HVAC branch).
- The measuring instruments are perfect for measuring room climate (HVAC)
- For detecting critical temperature-humidity environments: moul-risk in living quarters
- The flexible combination sensor of P330 is excellent useable for measurements at hard-to-access points
Specifikationer
Termohygrometer | |
±3 % | |
±0,5 °C | |
Plast |
0 till 100 % | |
-40 °C till +70 °C | |
LCD | |
130 g |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Dostmann Electronic™ Temperature Humidity Instrument