Läs mer
TFA Dostmann Temperatur/fuktighetsgivare
Produktkod. 17701218
Change view
Typ:
Temperatur/fuktighetsgivare
Produktkod. Typ
17701218 Temperatur/fuktighetsgivare
1 options
Produktkod. 17701218 Leverantör TFA Dostmann Leverantörsnummer 30.3180.IT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.03 SEK
    211.14 SEK / Paket med 1
    Save 67.89 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Temperatursändare för TFA trådlösa termohygrometrar och väderstationer.
Sändare för TFA trådlösa termohygrometrar och väderstationer: 30.3039, 30.3060
  • För trådlös överföring av utomhusklimatet
  • Display med temperatur och luftfuktighet
  • Räckvidd: 100 m i öppet fält
  • Uppdatering: var 4:e sekund
  • Även för klimatövervakning av avlägsna rum
Specifikationer
Typ Temperatur/fuktighetsgivare