Läs mer
TFA Dostmann Temperatur/fuktighetsgivare
Produktkod. 17754239
Change view
Typ:
Temperatur/fuktighetsgivare
Produktkod. Typ
17754239 Temperatur/fuktighetsgivare
1 options
Produktkod. 17754239 Leverantör TFA Dostmann Leverantörsnummer 30.3187.IT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.65 SEK
    186.08 SEK / Paket med 1
    Save 37.57 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 05-01-2027
Sändare för TFA trådlösa termohygrometrar och väderstationer.
Sändare för TFA trådlösa termohygrometrar och väderstationer: 30.3044, 30.3045, 35.1109, 35.1111, 35.1113, 35.1121
  • För trådlös överföring av utomhusklimatet
  • Display med temperatur och luftfuktighet
  • Räckvidd: 100 m i öppet fält
  • Uppdatering: var 4:e sekund
  • Även för klimatövervakning av avlägsna rum
Specifikationer
Typ Temperatur/fuktighetsgivare