Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax 5 nivå klocka
Product Code. 11750879
Change view
Click to view available options
Temperaturområde (metriskt):
116 °C till 138 °C
143 °C till 166 °C
171 °C till 193 °C
232 °C till 260 °C
60 °C till 82 °C
88 °C till 110 °C
Unit Size:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Temperaturområde (metriskt) Unit Size
11750879 88 °C till 110 °C Paket med 10
11770879 143 °C till 166 °C Paket med 10
11780879 171 °C till 193 °C Paket med 10
11740879 60 °C till 82 °C Paket med 10
11700889 232 °C till 260 °C Paket med 10
17777514 116 °C till 138 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 11750879 Supplier Thermographic Measurements Ltd Supplier No. M05CTHERG3D01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00 SEK
    91.05 SEK / Paket med 10
    Save 23.95 SEK
    20% Av
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Specifications
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Urtavla storlek (engelska) 0,15 tum.
    Urtavla storlek (metrisk) 14 mm
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer
    Höjd (engelska) 0,55 tum.
    Höjd (metrisk) 14 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 14 mm
    Material Polyester film, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Modell Thermax 5-nivå klocktemperaturindikator 88 C °till 110 °C (190 °F till 230 F) °Område 3
    Termometerfyllning Vax-smältteknik
    Vikt (metrisk) 9 g
    Produkttyp Irreversibel temperaturindikator
    Längd (engelska) 0,55 tum.
    Beskrivning Thermax 5-nivå klocktemperaturindikator 88 C °till 110 °C (190 F °till 230 °F)
    Max. Temperatur (engelska) 230 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 110 °C
    Min. Temperatur (engelska) 190 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 88 °C
    Temperaturområde (engelska) 190 °F till 230 °F
    Temperaturområde (metriskt) 88 °C till 110 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, pumpar, bromssystem, vattenpumpar, aeronautisk utrustning, militär utrustning
    Noggrannhet ±1 °C
    Indelning 88 °C, 93 °C, 99 °C, 104 °C, 110 °C (190 °F, 200 °F, 210 °F, 220 °F, 230 °F)
    Visa 88/93/99/104/110 °C
    skala Dubbel° C (° F)