Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax 5 nivå klocka
Produktkod. 11770879
Change view
Temperaturområde (metriskt):
116 °C till 138 °C
143 °C till 166 °C
171 °C till 193 °C
232 °C till 260 °C
60 °C till 82 °C
88 °C till 110 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) unitSize
11770879 143 °C till 166 °C Paket med 10
11780879 171 °C till 193 °C Paket med 10
11740879 60 °C till 82 °C Paket med 10
11750879 88 °C till 110 °C Paket med 10
11700889 232 °C till 260 °C Paket med 10
17777514 116 °C till 138 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11770879 Leverantör Thermographic Measurements Ltd Leverantörsnummer M05CTHERG5D01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00 SEK
    114.04 SEK / Paket med 10
    Save 16.96 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Urtavla storlek (engelska) 0,15 tum.
    Urtavla storlek (metrisk) 14 mm
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer
    Höjd (engelska) 0,55 tum.
    Höjd (metrisk) 14 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 14 mm
    Material Polyester film, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Modell Thermax 5-nivå klocktemperaturindikator 143 C °till 166 °C (290 °F till 330 F) °Område 5
    Termometerfyllning Vax-smältteknik
    Vikt (metrisk) 9 g
    Produkttyp Irreversibel temperaturindikator
    Längd (engelska) 0,55 tum.
    Beskrivning Thermax 5-nivå klocktemperaturindikator 143 C °till 166 °C (290 F °till 330 °F)
    Max. Temperatur (engelska) 330 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 166 °C
    Min. Temperatur (engelska) 290 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 143 °C
    Temperaturområde (engelska) 290 °F till 330 °F
    Temperaturområde (metriskt) 143 °C till 166 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, pumpar, bromssystem, vattenpumpar, aeronautisk utrustning, militär utrustning
    Noggrannhet ±1 °C
    Indelning 143 °C, 149 °C, 154 °C, 160 °C, 166 °C (290 °F, 300 °F, 310 °F, 320 °F, 330 °F)
    Visa 143/149/154/160/166 °C
    skala Dubbel° C (° F)