Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax 5 nivå klocka
Produktkod. 11780879
Change view
Temperaturområde (metriskt):
116 °C till 138 °C
143 °C till 166 °C
171 °C till 193 °C
232 °C till 260 °C
60 °C till 82 °C
88 °C till 110 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11780879 171 °C till 193 °C Paket med 10
11770879 143 °C till 166 °C Paket med 10
11740879 60 °C till 82 °C Paket med 10
11750879 88 °C till 110 °C Paket med 10
11700889 232 °C till 260 °C Paket med 10
17777514 116 °C till 138 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11780879 Leverantör Thermographic Measurements Ltd Leverantörsnummer M05CTHERG6D01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00 SEK
    104.95 SEK / Paket med 10
    Save 26.05 SEK
    19% Av
I lager
Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Urtavla storlek (engelska) 0,15 tum.
    Urtavla storlek (metrisk) 14 mm
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer
    Höjd (engelska) 0,55 tum.
    Höjd (metrisk) 14 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 14 mm
    Material Polyester film, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Modell Thermax 5-nivå klocktemperaturindikator 171 C °till 193 °C (340 °F till 380 F) °Område 6
    Termometerfyllning Vax-smältteknik
    Vikt (metrisk) 9 g
    Produkttyp Irreversibel temperaturindikator
    Längd (engelska) 0,55 tum.
    Beskrivning Thermax 5-nivåer klocktemperaturindikator 171 C °till 193 °C (340 F °till 380 °F)
    Max. Temperatur (engelska) 380 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 193 °C
    Min. Temperatur (engelska) 340 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 171 °C
    Temperaturområde (engelska) 340 °F till 380 °F
    Temperaturområde (metriskt) 171 °C till 193 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, pumpar, bromssystem, vattenpumpar, aeronautisk utrustning, militär utrustning
    Noggrannhet ±1 °C
    Indelning 171 °C, 177 °C, 182 °C, 188 °C, 193 °C (340 °F, 350 °F, 360 °F, 370 °F, 380 °F)
    Visa 171/177/182/188/193 °C
    skala Dubbel° C (° F)