Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax Inkapslad temperaturindikator 199 °C /390 °F
Code produit 11710929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Temperaturområde (metriskt):
104 °C
116 °C
149 °C
199 °C
44 °C
46 °C
82 °C
99 °C
Conditionnement:
Paket med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Temperaturområde (metriskt) unitSize
11710929 104 °C Paket med 50
11730929 116 °C Paket med 50
11790929 149 °C Paket med 50
11780939 199 °C Paket med 50
11790909 44 °C Paket med 50
11700919 46 °C Paket med 50
11770919 82 °C Paket med 50
17767514 99 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11710929 Fournisseur Thermographic Measurements Ltd Code fournisseur M01ETHE104D01P1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Spécification
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer
    Höjd (engelska) 0,51 tum
    Höjd (metrisk) 13 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 12 mm
    Material Polyester film, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Modell Thermax Inkapslad temperaturindikator 104 °C (219 °F)
    Termometerfyllning Vax-smältteknik
    Vikt (metrisk) 9 g
    Produkttyp Irreversibel temperaturindikator
    Längd (engelska) 0,41 tum.
    Beskrivning Thermax Inkapslad temperaturindikator 104 °C (219 °F)
    Max. Temperatur (engelska) 219 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 104 °C
    Min. Temperatur (engelska) 219 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 104 °C
    Temperaturområde (engelska) 219 °F
    Temperaturområde (metriskt) 104 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, pumpar, bromssystem, vattenpumpar, aeronautisk utrustning, militär utrustning
    Noggrannhet ±1 °C
    Indelning Enkel temperatur
    skala Dubbel° C (° F)
    Afficher plus Afficher moins
    Nom du produit
    Sélectionnez un problème
    En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.