Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax Inkapslad temperaturindikator 199 °C /390 °F
Produktkod. 11770919
Change view
Temperaturområde (metriskt):
104 °C
116 °C
149 °C
199 °C
44 °C
46 °C
82 °C
99 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) unitSize
11770919 82 °C Paket med 50
11710929 104 °C Paket med 50
11730929 116 °C Paket med 50
11790929 149 °C Paket med 50
11780939 199 °C Paket med 50
11790909 44 °C Paket med 50
11700919 46 °C Paket med 50
17767514 99 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11770919 Leverantör Thermographic Measurements Ltd Leverantörsnummer M01ETHE082D01P1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer
    Höjd (engelska) 0,51 tum
    Höjd (metrisk) 13 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 12 mm
    Material Polyester film, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Modell Thermax Inkapslad temperaturindikator 82 °C (180 °F)
    Termometerfyllning Vax-smältteknik
    Vikt (metrisk) 9 g
    Produkttyp Irreversibel temperaturindikator
    Längd (engelska) 0,41 tum.
    Beskrivning Thermax Inkapslad temperaturindikator 82 °C (180 °F)
    Max. Temperatur (engelska) 180 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 82 °C
    Min. Temperatur (engelska) 180 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 82 °C
    Temperaturområde (engelska) 180 °F
    Temperaturområde (metriskt) 82 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, pumpar, bromssystem, vattenpumpar, aeronautisk utrustning, militär utrustning
    Noggrannhet ±1 °C
    Indelning Enkel temperatur
    skala Dubbel° C (° F)