Läs mer
OHAUS™ Temperatursond
Produktkod. 16610482 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Storlek:
20 cm
25 cm
Material:
PTFE
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Material Förpackningsstorlek
16610482 25 cm Rostfritt stål -
16690472 20 cm Rostfritt stål -
16600482 20 cm PTFE Varje
16620482 25 cm PTFE -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16610482 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30500592
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2205.00 SEK
    1529.08 SEK / Paket med 1
    Save 675.92 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Tillbehör kokplattor och omrörare
  • Temperatursond i rostfritt stål eller PTFE
  • Finns i olika storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 25 cm
Typ Temperatursond
Material Rostfritt stål