Läs mer
Dostmann Electronic™ Nedsänkningstemperatursond
Längd (metrisk):
130 mm
220 mm
300 mm
Temperaturområde (metriskt):
-100 °C till +1100 °C
-200 °C till +1100 °C
Diameter (metrisk) sond:
1 mm
1,5 mm
3 mm
Beskrivning
- Typ K enligt EN 60584-1
- NiCr-Ni
- Mineralisolerad
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) sond | 3 mm |
| För användning med (applikation) | För mätning i flytande och pulverformiga material |
| Inkluderar | Inget handtag eller kabel |
| Längd (metrisk) | 220 mm |
| Produkttyp | Temperatursond |
| Beskrivning | Flexibel sond |
| Temperaturområde (metriskt) | -200 °C till +1100 °C |
| För användning med (utrustning) | P410 / TC301 / TC 309 / Mini-K |