Läs mer
Dostmann Electronic™ Nedsänkningstemperatursond
Produktkod. 10559625
Change view
Längd (metrisk):
130 mm
220 mm
300 mm
Temperaturområde (metriskt):
-100 °C till +1100 °C
-200 °C till +1100 °C
Diameter (metrisk) sond:
1 mm
1,5 mm
3 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Temperaturområde (metriskt) Diameter (metrisk) sond
10559625 300 mm -100 °C till +1100 °C 1,5 mm
10335548 220 mm -200 °C till +1100 °C 3 mm
10661366 300 mm -100 °C till +1100 °C 3 mm
11836850 130 mm -200 °C till +1100 °C 1 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10559625 Leverantör Dostmann Electronic™ Leverantörsnummer 60100501
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dostmann Electronic™ Nedsänkningstemperatursond är användbar för temperaturmätningar i vätskor och pulvermaterial.
  • Typ K enligt EN 60584-1
  • NiCr-Ni
  • Mineralisolerad
Specifikationer
Diameter (metrisk) sond 1,5 mm
För användning med (applikation) För mätning i flytande och pulverformiga material
Inkluderar Handtag och kabel
Längd (metrisk) 300 mm
Produkttyp Temperatursond
Beskrivning Ej flexibel sond
Temperaturområde (metriskt) -100 °C till +1100 °C
För användning med (utrustning) P410 / TC301 / TC 309 / Mini-K