Läs mer
Dostmann Electronic™ Nedsänkningstemperatursond
Produktkod. p-8009169
Längd (metrisk):
130 mm
220 mm
300 mm
Temperaturområde (metriskt):
-100 °C till +1100 °C
-200 °C till +1100 °C
Diameter (metrisk) sond:
1 mm
1,5 mm
3 mm
Produktkod. 10559625
Brand: Dostmann Electronic™ 60100501
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dostmann Electronic™ Nedsänkningstemperatursond är användbar för temperaturmätningar i vätskor och pulvermaterial.
  • Typ K enligt EN 60584-1
  • NiCr-Ni
  • Mineralisolerad
Specifikationer
Diameter (metrisk) sond 1,5 mm
För användning med (applikation) För mätning i flytande och pulverformiga material
Inkluderar Handtag och kabel
Längd (metrisk) 300 mm
Produkttyp Temperatursond
Beskrivning Ej flexibel sond
Temperaturområde (metriskt) -100 °C till +1100 °C
För användning med (utrustning) P410 / TC301 / TC 309 / Mini-K