Läs mer
Testo™ Testoterm™ Temperaturremsor
Produktkod. 10282161
Change view
Temperaturområde (metriskt):
37 °C till 65 °C
71 °C till 110 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
10282161 71 °C till 110 °C Paket med 10
10028660 37 °C till 65 °C Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10282161 Leverantör Testo™ Leverantörsnummer 0646 0916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.40 SEK
    319.34 SEK / Paket med 10
    Save 42.06 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Använd dessa remsor för att övervaka temperaturen på rörliga eller små föremål och långtidsövervakning av transport- och lagringstemperaturer. Testoterm™ Temperaturremsor kan appliceras på en mängd olika ytor och reagerar på specifika temperaturökningar genom att ändra färg irreversibelt inom 2 till 3 sekunder.
  • Självhäftande temperaturremsor
  • Finns i häften om 10 st
  • Remsor skalas av och appliceras på föremålet du vill mäta
  • Ändra färg när tröskelvärdena överskrids inom 2 till 3 sekunder
Specifikationer
Montering Självhäftande
Noggrannhet (temperatur) ±1,5 °C
Temperaturområde (metriskt) 71 °C till 110 °C
Typ Självhäftande temperaturremsor