Läs mer
BOLA Temperature Probes K with SMP-Connector
Produktkod. 16658787
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-200 °C till +250 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
16658787 -200 °C till +250 °C
1 options
Produktkod. 16658787 Leverantör BOLA Leverantörsnummer P186015
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Temperature Probes K with SMP-Connector Usable Length 200 mm, pointed tip, collar ring 12 mm, green PFA-coated connector cable (length 1.5m), with SMP connector
  • Thermocouple K (Ni Cr + Ni) in a PTFE-encapsulated stainless steel tube (1.4571).
  • Temperature probe 8 mm, pointed tip, collar ring 12 mm. With green PFA-coated cable (length: 1.5 m) and SMP-connector.
  • Typical response times:
  • T 50: ca. 25 s
  • T 90: ca. 59 s
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Disponibel Reusable
Längd (metrisk) kabel 200 mm
Längd (metrisk) Totalt 240 mm
Temperaturområde (engelska) -200°C to +250°C
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +250 °C