Läs mer
BOLA Temperature Probes K
Produktkod. 15324447
Change view
Certifikat och efterlevnad:
FDA
Produktkod. Certifikat och efterlevnad
15324447 FDA
1 options
Produktkod. 15324447 Leverantör BOLA Leverantörsnummer P185025
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Temperature Probes K Usable Length 500 mm, without plug, pointed tip, collar ring 12 mm, green PFA-coated connector cable (length 1.5m)
  • Thermocouple K (Ni Cr + Ni) in a PTFE-encapsulated stainless steel tube (1.4571).
  • Temperature probe 8 mm, pointed tip, collar ring 12 mm.
  • With green PFA-coated cable (length: 1.5 m).
  • Typical response times:
  • T 50: ca. 25 s
  • T 90: ca. 59 s
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Disponibel Reusable
Längd (metrisk) 560 mm
Längd (metrisk) kabel 500 mm