Läs mer
BOLA Temperature Probes (PT 100)
Längd (metrisk) kabel:
135 mm
240 mm
660 mm
Beskrivning
- One measuring sensor in a PTFE-encapsulated stainless steel tube (1.471). Temperature probe 8 mm, tip 6 mm, collar ring 12 mm. With white PFA-coated cable (length: 1.5 m, 4 strands).
- Typical response times:
- T 50: 7 - 12 s
- T 90:14 - 16 s
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Disponibel | Reusable |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Längd (metrisk) kabel | 135 mm |