Läs mer
BOLA Temperature Probes (PT 100)
Produktkod. p-200109934
Längd (metrisk) kabel:
135 mm
240 mm
660 mm
Produktkod. 10043551
Brand: BOLA P175010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Temperature Probes (PT 100) PTFE/Stainless Steel, usable length: PFA-coated connector cable: 1500 mm
  • One measuring sensor in a PTFE-encapsulated stainless steel tube (1.471). Temperature probe 8 mm, tip 6 mm, collar ring 12 mm. With white PFA-coated cable (length: 1.5 m, 4 strands).
  • Typical response times:
  • T 50: 7 - 12 s
  • T 90:14 - 16 s
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Disponibel Reusable
Längd (metrisk) 100 mm
Längd (metrisk) kabel 135 mm