Läs mer
Memmert™ Temperaturprofil skriv/läsenhet (pc/chipkort) Upp till 40 ramper, för Ctc256
Handla allt Memmert Produkter
Datautgångar:
Upp till 40 ramper
Beskrivning
- För programmering via PC
- För att skriva till och läsa från chipkortet
- Upp till 40 ramper
Specifikationer
Specifikationer
| Datautgångar | Upp till 40 ramper |
| Beskrivning | Upp till 40 ramper, programmering via PC |
| För användning med (utrustning) | Modellerna 200, 400, 500, 108, 153, 246, 256 |
| Typ | Temperaturprofilenhet |