Läs mer
Memmert™ Temperaturbegränsning för UF260
Produktkod. 17599105 Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
UF260 Ugn
Produktkod. 17599105
Brand: Memmert™ UF260A8
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Valfri temperaturbegränsning mellan 60 °C och 250 °C.
  • Åtföljande
  • 1 val
  • Temperaturer: 60 °C, 70 °C, 80 °C, 95 °C, 100 °C, 120 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C eller 250 °C
Specifikationer
För användning med (utrustning) UF260 Ugn
Typ Temperaturbegränsning