Läs mer
Memmert™ Temperaturbegränsning för UF55plus
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
UF55plus Ugn
Beskrivning
- Åtföljande
- 1 val
- Temperaturer: 60 °C, 70 °C, 80 °C, 95 °C, 100 °C, 120 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C eller 250 °C
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | UF55plus Ugn |
| Typ | Temperaturbegränsning |