Läs mer
Dostmann Electronic™ Temperatursensor, termoelement
Längd (metrisk):
1000 mm
Temperaturområde (metriskt):
Upp till 400 °C
Beskrivning
- Typ K enligt EN 60584-1
- NiCr-Ni
- Mineralisolerad
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) sond | 1 mm |
| Längd (metrisk) | 1000 mm |
| Produkttyp | Temperatursensor |
| Beskrivning | Termoelement, glasfiberisolerad |
| Temperaturområde (metriskt) | Upp till 400 °C |
| För användning med (utrustning) | P410 / TC301 / TC 309 / Mini-K |