Läs mer
Eppendorf™ Temperatursensorenhet för Mastercycler
Produktkod. 15753145 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Mastercycler, 384-brunn
Mastercycler, 96-brunn
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15753145 Mastercycler, 384-brunn Varje
15733145 Mastercycler, 96-brunn Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15753145 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0056002006
Beräknad leverans: 06-11-2026
Snabb, lätt att använda och lämplig att använda med Mastercycler PCR-cykler.
  • Mätanordning utan temperatursensor
  • Sensor för 96 brunnar och 384 brunnar block, säljs separat
  • Enkel, snabb verifiering och justering
  • Automatisk justering med Mastercycler programvara, version 2.10 eller högre
  • Kan anpassas från tredje part
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Kräver temperatursensor
För användning med (utrustning) Mastercycler, 384-brunn
Beskrivning Enkel kanal