Läs mer
Eppendorf™ Temperatursensorenhet för Mastercycler
Produktkod. p-7159263 Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
Mastercycler, 384-brunn
Mastercycler, 96-brunn
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15733145
Brand: Eppendorf™ 0056001000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Snabb, lätt att använda och lämplig att använda med Mastercycler PCR-cykler.
  • Mätanordning utan temperatursensor
  • Sensor för 96 brunnar och 384 brunnar block, säljs separat
  • Enkel, snabb verifiering och justering
  • Automatisk justering med Mastercycler programvara, version 2.10 eller högre
  • Kan anpassas från tredje part
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Kräver temperatursensor
För användning med (utrustning) Mastercycler, 96-brunn
Beskrivning Enkel kanal