Läs mer
SI Analytics™ Temperaturstabiliseringsjacka
Produktkod. 10761201 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Viskosimeter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10761201 Viskosimeter Varje
1 options
Produktkod. 10761201 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285405508
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SI Analytics™ Temperaturstabiliseringsjacka möjliggör temperaturstabilisering av Ubbelohde viskometer med cirkulationstermostater.
  • Använd med ett temperaturområde 0 till 180 °C
  • Inkluderar stödplatta och snabblåsning NW 60
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Temperaturstabiliseringsjacka
För användning med (utrustning) Viskosimeter
För användning med (applikation) Viskosimeter
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 180 °C