Läs mer
Berthold Technologies Temperaturtabell med antikondens
Produktkod. 31777344 Handla allt Berthold Technologies Produkter
Change view
Temperatur (metrisk) Drift:
15 °C till 30 °C
Produktkod. Temperatur (metrisk) Drift
31777344 15 °C till 30 °C
1 options
Produktkod. 31777344 Leverantör Berthold Technologies Leverantörsnummer 61632
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
För att kontrollera temperaturen på fyrkantiga petriskålar samtidigt som kondens på locken undviks.
  • Antikondensationsbordet rymmer upp till 9 petriskålar
  • Använder vattenuppvärmning för temperaturkontroll
  • Det integrerade fläktsystemet genererar konstant cirkulärt luftflöde ovanför skålarna
  • Förhindrar kondens på petriskålslock under experiment
  • Behåller klara ögonlock för att stödja bilddiagnostik
Specifikationer
Typ Provbricka
Kapacitet Upp till 9 fyrkantiga petriskålar
Temperatur (metrisk) Drift 15 °C till 30 °C
För användning med (utrustning) Bilddiagnostiksystem
Spänning 24 V
Färg Svart