Läs mer
Hanna Instruments™ DiST™ Testare
Visningstyp:
Dubbel
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Vattentäta mätare som flyter om de tappas av misstag i vatten. Val av låg- eller högkonduktivitet/TDS med LCD-skärm med dubbla nivåer som visar temperaturavläsningar samtidigt. Ytterligare fördelar inkluderar en justerbar temperaturkoefficient och TDS/konduktivitetsförhållande (från 0,45 och uppåt).
- Dubbel visning av konduktivitet/TDS med temperatur
- 'Hold'-knappen gör det möjligt att frysa avläsningar
- Automatisk avstängning
- Automatisk kalibrering
- Automatisk temperaturkompensation
Specifikationer
Specifikationer
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0,00 till 20,00 mS/cm |
| Upplösning (konduktivitet) | 0.01 mS/cm |
| Räckvidd (TDS) | 0,00 till 10,00 ppt (g/L) |
| Upplösning (TDS) | 0.01 ppt (g/L) |
| Noggrannhet (TDS) | ±2 % fullskalig |
| Temperaturområde (metriskt) | 0,0 °C till 60,0 °C |
| Upplösning (temperatur) | 0,1 °C (0,1 °F) |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,5 °C (± 1 °F) |
| Visningstyp | Dubbel |
| Mått (L x B x H) | 163 x 40 x 26 mm |
| Visa mer |