Läs mer
TFA Dostmann Temperatursändare
Produktkod. 12636967
Change view
Typ:
Temperatur/fuktighetsgivare
Produktkod. Typ
12636967 Temperatur/fuktighetsgivare
1 options
Produktkod. 12636967 Leverantör TFA Dostmann Leverantörsnummer 30.3181.IT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.73 SEK
    195.11 SEK / Paket med 1
    Save 62.62 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Temperatursändare för TFA trådlösa termohygrometrar och väderstationer.
Sändare för TFA trådlösa termohygrometrar och väderstationer: 30.3039, 30.3053, 30.3060
  • För trådlös överföring av utomhustemperaturen
  • Med temperaturdisplay
  • Med extra kabelsensor
  • Uppdatering: var 4:e sekund
  • Räckvidd: 100 m i öppet fält
  • Även för temperaturövervakning i avlägsna rum
Specifikationer
Typ Temperatur/fuktighetsgivare