Läs mer
TFA Dostmann Temperatursändare
Produktkod. 16671246
Change view
Typ:
Temperatur/fuktighetsgivare
Produktkod. Typ
16671246 Temperatur/fuktighetsgivare
1 options
Produktkod. 16671246 Leverantör TFA Dostmann Leverantörsnummer 30.3229.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.42 SEK
    153.56 SEK / Paket med 1
    Save 49.86 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Sändare för TFA trådlösa termohygrometrar och väderstationer.
Sändare för TFA trådlösa termohygrometrar och väderstationer: 30.3054, 30.3056, 30.3062
  • För trådlös överföring av temperatur
  • Med vattentät kabelsensor
  • För kyl, frys, akvarium, pool etc.
  • Även för temperaturövervakning i avlägsna rum
Specifikationer
Typ Temperatur/fuktighetsgivare