Läs mer
TFA Dostmann™ Temperatursändare
Produktkod. 11766606
Change view
Utgångar:
-40 °C till +160 °C
Produktkod. Utgångar
11766606 -40 °C till +160 °C
1 options
Produktkod. 11766606 Leverantör TFA Dostmann™ Leverantörsnummer 30.3120.90
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00 SEK
    145.16 SEK / Paket med 1
    Save 42.84 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Kräver 2 x 1,5V AAA-batterier.
  • Display med temperatur
  • Räckvidd: 100 m på öppet område
  • Även för temperaturövervakning i avlägsna rum
Specifikationer
Produkttyp Temperatursändare
Material Plast
Utgångar -40 °C till +160 °C